Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
Fournisseur: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
80-7100-70 80-7100-71 80-7100-72 80-7100-80 80-7100-81 80-7100-82
730-1450EA 0 EUR InStock
730-1450 730-1451 730-1452 730-1453 730-1454 730-1455
Micro-sets de quantification de protéines, QuantiMate
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
QuantiMate est conçu pour déterminer la concentration et la pureté des acides nucléiques et des protéines.
  • Measurement performance giving accurate and reproducible concentration results
  • Samples measured without time consuming dilutions
  • Only one cuvette is required
Dimensions identiques à celles d'une cuve standard pour pouvoir s'adapter à la plupart des spectrophotomètres.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité