Storage Bins
Fournisseur: SEMADENI
2791 2795 2796
SEMA2791EA 7.7 EUR InStock
SEMA2791 SEMA2795 SEMA2796
Storage Bins
Boîtes Boîtes de rangement
Made of PP.
  • Secure stacking
  • Made of high quality material and are dimensionally stable
  • Supporting edge and smooth inner surfaces for easy cleaning
Storage bins with large labelling field for content description.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité