Tampons de charge pour ADN
Fournisseur: VWR Chemicals
733-2576EA 48 EUR InStock
733-2576 733-2575 733-2574
Tampons de charge pour ADN
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Ces colorations de chargement d'ADN sont utilisées pour charger des échantillons d'ADN sur des gels d'agarose ou SDS pour l'électrophorèse sur gel.
Adapté pour les tampons d'électrophorèse TAE, TBE, SB et LB.
Certifications: Réglementation européenne 1907/2006 (REACH).
Conditionnement: Chaque kit contient 5×1 ml.
Attention: Conserver à –20 °C pour une utilisation in vitro uniquement.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité