Eau, Qualité PCR
Fournisseur: VWR Chemicals
733-2573EA 46.2 EUR InStock
733-2573
Eau, Qualité PCR
Eau
Ultrapure water, free of endonuclease-, nicking-, and exonuclease activity, free of human DNA.
  • Convenient 5 ml aliquots
  • Tested for contaminating activities
Attention: Storage at room temperature. Long term storage at -20 °C. Product expiry at -20 °C is stated on the label.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNA nicking activity Passed
Endonuclease activity Passed
Exonuclease activity Passed
Absence of Human DNA Passed
Volume check, 5 ml/tube Passed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité