VWR® Q Path® MacroStar I,Cassettes in dispenser
Fournisseur: VWR
Q Path® MacroStar I
720-2381EA 490 EUR InStock
720-2381 720-2380 720-2374 720-2375 720-2373 720-2378 720-2379 720-2376 720-2377
VWR® Q Path® MacroStar I,Cassettes in dispenser
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Convient aux couvercles en acier inoxydable. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes avec ruban (= rack) pour imprimantes à cassettes Leica et Sakura. Rack avec 40 cassettes.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Sans couvercle, avec 34 trous
  • Conçu pour accepter les couvercles métalliques standard (M481)
  • La surface d'écriture inclinée (angle de 45°) accepte facilement les marquages
  • Code couleur
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité