L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Weighing boats, rounded
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1261-17207 1261-17210 1261-17203
NEUB1261-17207EA 85.6 EUR InStock
NEUB1261-17207 NEUB1261-17210 NEUB1261-17203
Weighing boats, rounded
Nacelles Nacelles de pesée
Weighing funnels, borosilicate glass 3.3, designed to weigh chemicals or for weighing chemicals with tubular stalk.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature Resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité