L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
WetGrip labels
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
GRDT-2000 GRDT-1000 GRDT-3000 GRDT-4000 GRDT-6000 GRLA-2016 GRLA-1000 GRLA-2380 GRLA-1050
DIVEGRDT-2000EA 256 EUR InStock
DIVEGRDT-2000 DIVEGRDT-1000 DIVEGRDT-3000 DIVEGRDT-4000 DIVEGRDT-6000 DIVEGRLA-2016 DIVEGRLA-1000 DIVEGRLA-2380 DIVEGRLA-1050
WetGrip labels
Étiquettes
These WetGrip labels grip to moist, frosty or frozen surfaces.
  • Temperature resistant to −80 °C
  • Compatible with centrifuge rotors
  • Resistant to chemicals and solvents
  • Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité