Bosshead, cross type
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
M020-4850S M020-4850
NEUBM020-4850SEA 87.9 EUR InStock
NEUBM020-4850S NEUBM020-4850
Bosshead, cross type
Pinces Noix de serrage
Bosshead made of tempered cast iron, powder-coated.
  • For rods up to 16 mm Ø
  • With brass thumb or stainless steel safety heart screws
  • Thread: M8
Weight: 180 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité