Micro tubes with thread
Fournisseur: SARSTEDT
72.693.465 72.730.217
SARS72.693.465EA 171.06 EUR InStock
SARS72.693.465 SARS72.730.217
Micro tubes with thread
Tubes Microtubes
PP, translucent with PP screw cap.
  • With printed label
  • Withstand centrifugation up to 20000×g
  • Attached, not screwed-on cap
  • Sterile and free of DNA, DNase/RNase, PCR inhibitors, ATP and pyrogens/endotoxins
With or without skirted base.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité