Mailing container, with screw cap, square
Fournisseur: SARSTEDT
78.572 78.573
SARS78.572EA 84.05 EUR InStock
SARS78.572 SARS78.573
Mailing container, with screw cap, square
Boîtes d'expédition et de transport
Containers for safe postage and transportation of clinical samples (blood, urine, swabs and faeces tubes).
  • Tight screw caps ensures the safety
  • Made of neutral HDPE
  • One side of each container can be printed
  • Available with or without absorbent liners
Suitable for 30 ml liquid sample and faeces tubes of 107×Ø25 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité