Mailing boxes
Fournisseur: SARSTEDT
95.900 95.901 95.902
SARS95.900EA 25.81 EUR InStock
SARS95.900 SARS95.901 SARS95.902
Mailing boxes
Boîtes d'expédition et de transport
Mailing boxes, made of cardboard, for safe transport of diagnostic specimen in containers.
  • With printed label
  • Lightweight
  • Sturdy
Post-transport packaging for diagnostic samples in accordance with packaging regulation P 650, oversize letter, structural authorisation, flat design.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité