Transport container, round
Fournisseur: SARSTEDT
78.898 78.890 78.892 78.895 78.896 78.897 78.898.300
SARS78.898EA 73.1 EUR InStock
SARS78.898 SARS78.890 SARS78.892 SARS78.895 SARS78.896 SARS78.897 SARS78.898.300
Transport container, round
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
These mailing containers are made of PP. Suitable for the transport of diagnostic samples.
  • Leakproof at a pressure difference of 95 kP
  • Without cap
Certifications: Compliance with the P650/ADR packaging instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité