Flasks, round bottom, narrow neck, beaded rim
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
15/100 15/50
SMIT15/100EA 394 EUR InStock
SMIT15/100 SMIT15/50
Flasks, round bottom, narrow neck, beaded rim
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3,3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Marked with capacity and a white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité