Plaques pour PCR, 96 puits
Fournisseur: Brand
781350 781400 781354 781357 781373 781374 781372 781375 781376 781377 781378 781368 781371 781369 781366 781367
211-0327EA 149 EUR InStock
211-0327 211-0002 731-0167 731-0163 732-2933 732-2934 732-2932 732-2882 732-2935 732-2936 732-2937 732-2929 732-2931 732-2930 732-2927 732-2928
Plaques pour PCR, 96 puits
Microplaques Plaques PCR
PP.
  • Conception à paroi ultra-fine qui facilite le transfert constant, rapide et précis de la chaleur
  • L'intérieur lisse minimise la liaison des parois avec les enzymes et acides nucléiques
  • Les bordures de puits surélevées protègent de la contamination croisée et assurent une grande étanchéité avec le tapis de scellage
  • Exempt de DNase, d'ADN et de RNase
  • Autoclavables à 121 °C, conformément à la norme DIN EN 285
Les plaques pour PCR 96 puits, sans jupe, sont particulièrement adaptées à la plupart des thermocycleurs disponibles dans le commerce. Les plaques ont un code alphanumérique bleu et un marquage sur le coin coupé.
Les plaques pour PCR 96 puits à demi-jupe peuvent facilement être étiquetées ou marquées d'un code à barres. Les plaques ont un code alphanumérique bleu et un marquage sur le coin coupé.
Les plaques pour PCR 96 puits à jupe sont particulièrement rigides, et sont parfaitement adaptées aux systèmes de pipetage automatique et au transport. Les plaques disposent d'un code alphanumérique noir, sans marquage supplémentaire sur le coin coupé.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité