Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, à lacets, Anatom, 32147
Fournisseur: ABEBA GMBH
32147/36 32147/37 32147/38 32147/39 32147/40 32147/41 32147/42 32147/43 32147/44 32147/45 32147/46 32147/47 32147/48 32147/50 32147/49
114-1163EA 115 EUR InStock
114-1163 114-1164 114-1165 114-1166 114-1167 114-1168 114-1169 114-1170 114-1171 114-1172 114-1173 114-1174 114-1175 ABEB32147/50 ABEB32147/49
Chaussures de sécurité anti-décharge électrostatique, à lacets, Anatom, 32147
Chaussures et bottes
Chaussures anti-décharge électrostatique en velours avec inserts en textile respirant, matériau réfléchissant et semelle extérieure en polyuréthane résistante aux combustibles, antidérapante et auto-nettoyante.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec Silver Point
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Talon asymétrique et Flexzone pour un placement et un mouvement naturel du pied
  • Courbure de la taille en TPU, soutien de la voûte plantaire et grande stabilité
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane absorbant les chocs
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Coque métallique (200 J)
Colour: Dark blue
EN 61340 (ESD); BGR 191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité