Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32172
Fournisseur: ABEBA
32172/43 32172/44 32172/45 32172/47 32172/50 32172/49 32172/48 32172/42 32172/46 32172/41 32172/40 32172/39 32172/36 32172/38 32172/37
ABEB32172/43EA 134 EUR InStock
ABEB32172/43 ABEB32172/44 ABEB32172/45 ABEB32172/47 ABEB32172/50 ABEB32172/49 ABEB32172/48 ABEB32172/42 ABEB32172/46 ABEB32172/41 ABEB32172/40 ABEB32172/39 ABEB32172/36 ABEB32172/38 ABEB32172/37
Chaussures montantes de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32172
Chaussures et bottes
ESD ankle boots made from microfibre, reflective material and a fuel resistant PU outsole, with high slip resistance and a self-cleaning profile.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec fibre d'argent
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Talon asymétrique et Flexzone pour un placement et un mouvement naturel du pied
  • Courbure de la taille en TPU, soutien de la voûte plantaire et grande stabilité
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane absorbant les chocs Traitement anti-odeurs et germes
  • Coque métallique (200 J)
  • Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
  • Lavage en machine à 30 °C
Couleur: Blanc/Gris
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité