VWR®, Thermo-hygromètre numérique
Fournisseur: VWR
VWR®
620-1951EA 188 EUR InStock
620-1951
VWR®, Thermo-hygromètre numérique
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Cet instrument portable est conçu pour mesurer la température et l’humidité de l’air pour des applications de climatisation et de surveillance de l’air ambiant. Il offre une réponse rapide dans les salles informatiques, les galeries, les bureaux, les ateliers, les salles de stockage, les bâtiments privés et les serres.
Capteur PT 1000 et capacitif en polymère (L×Ø : 35×14 mm).
Informations de commande: L'hygromètre est fourni avec un certificat de test et n'est pas livré avec un certificat d'étalonnage ISO. Si le certificat d'étalonnage ISO est requis, il faut le préciser lors de la commande. Si le certificat d'étalonnage est requis après la livraison, l'appareil doit être renvoyé pour étalonnage (c'est-à-dire qu'il doit être réétalonné et le certificat sera facturé en supplément).
Information de livraison: Livré avec une pile 9 V IEC 6F22 avec indicateur de pile faible dans une boîte en carton et un certificat de test.
RH: humidité relative
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité