Colonnes UHPLC, Hypersil GOLD™ C18
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25002-202130 25002-152130 25002-103030 25002-102130 25002-054630 25002-053030 25002-052130 25002-051030 25002-032130 25002-031030 25002-101030 25002-022130
554-4286EA 1220 EUR InStock
554-4286 554-4285 554-4378 554-4284 554-4283 554-4377 554-4282 554-4642 554-4376 554-4640 554-4471 554-4638
Colonnes UHPLC, Hypersil GOLD™ C18
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à base de silice, ultrapures, endcapped, avec une forme de pic et une résolution exceptionnelles pour les systèmes HPLC et LC/MS.
  • Réduction significative de l'asymétrie des pics tout en conservant la sélectivité C18
  • Résolution, efficacité et sensibilité excellentes
  • Confiance dans l'exactitude et la qualité des données analytiques
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité