Colonnes UHPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hypersil GOLD™
554-4387EA 1230 EUR InStock
554-4387 554-4386 554-4385 554-4384 554-4383 554-4649 554-4648 554-4307
Colonnes UHPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes C18 endcapped polaires Hypersil GOLD™ aQ offrent un mécanisme d'interaction contrôlé permettant la rétention et la résolution des analytes polaires.
  • Phase C18 endcapped polaire pour une sélectivité alternative
  • Rétention et résolution des analytes polaires
  • Forme de pic parfaite
  • Stable en phase mobile 100% aqueuse
The additional interaction mechanism often provides selectivity differences over the traditional alkyl chain chemistries, and offers a solution for the separation of polar compounds which exhibit insufficient retention on pure alkyl chain phases under typical reversed phase mobile phase conditions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité