Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25305-154630 25305-102130 25305-052130 25305-014001 25305-012101 25303-154630 25303-153030 25303-152130 25303-052130 25303-032130 25303-014001 25303-013001 25303-103030 25303-104630 25303-012101 25305-152130 25305-254630 25303-102130 25305-153030 25305-104630 25305-252130 25305-054630 25305-013001 25303-011001 25303-254630
554-4391EA 877 EUR InStock
554-4391 554-4681 554-4679 554-4674 554-4672 554-4309 554-4669 554-4668 554-4308 554-4655 554-4653 554-4652 554-4664 554-4666 554-4651 554-4683 554-4310 554-4663 554-4684 554-4389 554-4685 554-4388 554-4673 554-4650 555-7956
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ aQ
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes C18 endcapped polaires Hypersil GOLD™ aQ offrent un mécanisme d'interaction contrôlé permettant la rétention et la résolution des analytes polaires.
  • Phase C18 endcapped polaire pour une sélectivité alternative
  • Rétention et résolution des analytes polaires
  • Forme de pic parfaite
  • Stable en phase mobile 100% aqueuse
The additional interaction mechanism often provides selectivity differences over the traditional alkyl chain chemistries, and offers a solution for the separation of polar compounds which exhibit insufficient retention on pure alkyl chain phases under typical reversed phase mobile phase conditions. 1,9 µm particle size columns can improve the speed and efficiency of your applications.
Informations de commande: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm Int.Ø require the 1 mm UNIGUARD Holder, 2,1/3 mm Int.Ø require the 2/3 mm UNIGUARD Holder and 4/4,6 mm Int.Ø require the 4/4,6 mm UNIGUARD Holder.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité