HPLC column filters, direct-connection, Javelin™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88200 88400 88700
HYPE88200EA 233 EUR InStock
HYPE88200 HYPE88400 HYPE88700
HPLC column filters, direct-connection, Javelin™
Filtres Filtres de précolonnes
Protect HPLC systems with one-piece Javelin™ direct-connection column filters.
  • Replace entire disposable filter unit for easy changes
  • Recommended for use as dedicated filters for a column rather than the HPLC system
  • CPI tip attaches directly to HPLC column inlet without tubing or wrenches
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité