Pincette CMS, Erem®
Fournisseur: BASAN
102ACA 102ACAX
BSNC102ACAEA 56.4 EUR InStock
BSNC102ACA BSNC102ACAX
Pincette CMS, Erem®
Pinces
En acier inoxydable. Ces pincettes spéciales sont idéales pour la manipulation des puces ou des composants CMS miniatures. Adaptées au montage sur les cartes CMS ou substrats céramiques.
  • Avec finition anti-éblouissement, non magnétique
  • Avec tête inclinable et bords arrondis pour éviter tout dommage sur la carte
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité