Capillary columns, traditional phases, SPB-5, Supelco®
Fournisseur: Merck
25343 25347 25351 24101-U 24166 25304 25305-U 25316 25317 25342 25346 25350 25383 25389 25420-U 24032 24033 24034 24035 24036 24037 24048 24049 24050 24051
25343.EA 924 EUR InStock
25343. 25347. 25351. 24101-U 24166. 25304. 25305-U 25316. 25317. 25342. 25346. 25350. 25383. 25389. 25420-U 24032. 24033. 24034. 24035. 24036. 24037. 24048. 24049. 24050. 24051.
Capillary columns, traditional phases, SPB-5, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
These bonded poly(5% diphenyl/95% dimethylsiloxane) low phenyl content columns improve thermal stability of the phase, while still providing essentially a boiling point elution order, and a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds.
  • Temperature limit from –60 to 320 °C
Certifications: Meets USP G27 and G36 requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité