Solvant de titrage ASTM D-5776, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
5449.2500EA 69.6 EUR InStock
5449.2500
Solvant de titrage ASTM D-5776, VOLUSOL®
Solvant de titration
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2790
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20/4) 1,020 − 1,060
Control Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité