Syringes with Luer fittings, PP, medi syst
Fournisseur: Semadeni
SEMA0900EA 27.1 EUR InStock
SEMA0900
Syringes with Luer fittings, PP, medi syst
Seringues Seringues médicales
Syringes with three finger rings for a comfortable, precise and residue-free dosage.
  • Graduated scale engraved
  • Easy to disassemble and clean
  • Perfect sealing and easy piston stroke
  • Equipped with a Luer fitting and conical tip
  • With lid lock preventing the piston from jumping
Low pressure is sufficient to inject or dose products, even viscous.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité