Microtubes à centrifuger, avec bouchon, SafeFit
Fournisseur: BOETTGER, PAUL
02.043.0100 02.053.0100 02.063.0100 02.053.0102 02.053.0104 02.043.0102 02.043.0103 02.043.0104
BOET02.043.0100EA 39.8 EUR InStock
BOET02.043.0100 BOET02.053.0100 BOET02.063.0100 BOET02.053.0102 BOET02.053.0104 BOET02.043.0102 BOET02.043.0103 BOET02.043.0104
Microtubes à centrifuger, avec bouchon, SafeFit
Tubes Microtubes à centrifuger
Made of selected, especially clear polypropylene, optimal visibility of contents.
  • High Speed Protected: special stability for highest security in centrifugation
  • Special closing mechanism prevents accidental popping open of the cap
  • Tight closure such as for applications under thermal load (incubation)
  • Precise sealing for low evaporation rate
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité