Pipette containers, VARICON
Fournisseur: schuett-biotec GmbH
3521233 3521423
612-1850EA 61.8 EUR InStock
612-1850 612-1851
Pipette containers, VARICON
Boîtes Boîtes de stérilisation pour pipettes
These containers are made of two overlapping aluminium parts, which can be pushed in and out of each other in telescope fashion to match the length/voluminal of the pipettes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité