Handheld refractometers
Fournisseur: EUROMEX
RF.5650 RF.5190 RF.5592 RF.5520 RF.5580 RF.5562 RF.5582
EUMXRF.5650EA 0 EUR InStock
EUMXRF.5650 635-0071 635-0076 635-0309 635-0081 635-0311 635-0312
Handheld refractometers
Réfractomètres Réfractomètres portables
Single dual or triple scales, analogue, handheld refractometers.
  • Automated temperature compensation (ATC)
  • Calibrated at 20 °C except for RF.5190
  • Requires only a few drops of liquid
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité