L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes capillaires, phases traditionnelles, SLB-5ms, Supelco®
Fournisseur: Merck
28465-U 28466-U 28467-U 28469-U 28471-U 28472-U 28473-U 28476-U 28482-U 28564-U
28465-UEA 458 EUR InStock
28465-U 28466-U 28467-U 28469-U 28471-U 28472-U 28473-U 28476-U 28482-U 28564-U
Colonnes capillaires, phases traditionnelles, SLB-5ms, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
This column provides boiling point elution order with a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds.
  • Bonded and highly crosslinked
  • High thermal stability - maximum temperatures up to −60 to 330° C
  • Low bleed even at elevated temperatures
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité