Flame-retardant jacket, high visibility, Bizflame™ Multi Arc, FR79
Fournisseur: Portwest
FR79YNRL FR79YNRM FR79YNRXL FR79YNRXXL
PRTWFR79YNRLEA 325 EUR InStock
PRTWFR79YNRL PRTWFR79YNRM PRTWFR79YNRXL PRTWFR79YNRXXL
Flame-retardant jacket, high visibility, Bizflame™ Multi Arc, FR79
Tenue de travail
This jacket made of 80% cotton, 19% polyester and 1% anti-static carbon fibres combines long-term protection with superior comfort. The exceptional protective properties offer both high visibility and flame resistant protection.
  • Anti-electrostatic properties, arc-resistant
  • Ergonomically shaped hood
  • Flame-resistant cotton lining on hood and body
  • Concealed mobile phone pocket, concealed chest pockets
  • Taped seams for protection against rain
Weight: 320 g/m²; 70 g/m² (cotton lining)
Certifications: EN 13034 (Type 6), EN 1149-5, EN ISO 20471 (Class 3), EN 61482-1-2 (Class 1), EN ISO 11611 (Class 2 A1+A2), EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2), EN 343 (3-3)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité