L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes capillaires, phases traditionnelles, SPB-624, Supelco®
Fournisseur: Merck
24251 24255 24256 25430 28662-U
24251.EA 1310 EUR InStock
24251. 24255. 24256. 25430. 28662-U
Colonnes capillaires, phases traditionnelles, SPB-624, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
This column is specially designed for purge-and-trap analyses of volatile halogenated, non-halogenated, and aromatic contaminants from environmental samples.
  • Bonded, low bleed
  • Proprietary
  • High thermal stability - maximum temperatures up to 250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité