Colonnes capillaires, phases traditionnelles, VOCOL, Supelco®
Fournisseur: Merck
24157 24154 24205-U 24217-U 25320-U 25358 25381 28463-U
24157.EA 1550 EUR InStock
24157. 24154. 24205-U 24217-U 25320-U 25358. 25381. 28463-U
Colonnes capillaires, phases traditionnelles, VOCOL, Supelco®
Colonnes pour chromatographie
This intermediate polarity column is mainly designed for analyses of volatile organic compounds (VOCs), offers great retention and resolution of highly volatile compounds.
  • Bonded, proprietary
  • High thermal stability - maximum temperatures up to 250 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité