Cold resistant gloves, Cold Grip, A145
Fournisseur: Portwest
A145Y4RM A145Y4RL A145Y4RXL A145Y4RXXL
PRTWA145Y4RMEA 66.2 EUR InStock
PRTWA145Y4RM PRTWA145Y4RL PRTWA145Y4RXL PRTWA145Y4RXXL
Cold resistant gloves, Cold Grip, A145
Gants
These acrylic gloves with dipped latex coating are specially designed for use in cold conditions. The bright colours also provide improved visibility.
  • Crinkled latex finish offers excellent grip
  • Warm acrylic liner offers protection against cold hazards in extreme conditions
  • Fully dipped thumb
Warm 7 gauge acrylic liner for extreme cold protection.
Certifications: EN 388:2016 (2231X), EN 511 (X2X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité