Boîtiers de signalisation de contrôle de niveau
Fournisseur: SCAT Europe
SCTV108125EA 625 EUR InStock
SCTV108125 SCTV108158 SCTV108157 SCTV108088 SCTV108087 SCTV117988 SCTV108119
Boîtiers de signalisation de contrôle de niveau
Capteurs de niveau
Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
  • LED d'alimentation et d'état
  • Bouton de répétition et réinitialisation
  • Support solide
  • Interrupteur de contact
  • Emplacement d'étiquetage
LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via the integrated interface.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité