Analytical HPLC columns, Symmetry® C18
Fournisseur: WATERS
WAT054275 WAT046980 WAT066224 WAT200632 WAT045905 WAT054225 186000695 WAT056975 186000690 186002090 WAT066220 WAT200625 186000207
WATEWAT054275EA 930 EUR InStock
WATEWAT054275 WATEWAT046980 WATEWAT066224 WATEWAT200632 WATEWAT045905 WATEWAT054225 WATE186000695 WATEWAT056975 WATE186000690 WATE186002090 WATEWAT066220 WATEWAT200625 WATE186000207
Analytical HPLC columns, Symmetry® C18
Colonnes pour chromatographie
Symmetry® C18 columns feature monofunctionally bonded C18 ligands on a high purity base-deactivated silica.
Symmetry® columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité