Reversed phase HPLC columns, Atlantis® dC18
Fournisseur: WATERS
186001342 186001299 186001346 186001287 186001337 186001329 186001333 186001323
WATE186001342EA 930 EUR InStock
WATE186001342 WATE186001299 WATE186001346 WATE186001287 WATE186001337 WATE186001329 WATE186001333 WATE186001323
Reversed phase HPLC columns, Atlantis® dC18
Colonnes pour chromatographie
Atlantis® dC18 columns are universal, silica-based, reversed phase C18 columns that are used for polar compound retention. The Atlantis® dC18 columns feature di-functionally bonded C18 ligands that have been optimised for use with highly aqueous mobile phases, including 100% water.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité