Pantalons ignifuges, BizFlame™ Plus, FR56
Fournisseur: Portwest
FR56NARM FR56NARS FR56NARL FR56NARXL FR56NARXXL FR56NARXXXL
PRTWFR56NARMEA 76.8 EUR InStock
PRTWFR56NARM PRTWFR56NARS PRTWFR56NARL PRTWFR56NARXL PRTWFR56NARXXL PRTWFR56NARXXXL
Pantalons ignifuges, BizFlame™ Plus, FR56
Tenue de travail
Ces pantalons sont composés de coton entrelacé à 99% et de fibres conductrices à 1%. Le tissu est doté de propriétés résistantes aux flammes et antistatiques, et est donc idéal pour les industries offshore et du soudage.
  • Double couture, lavage industriel, bande réfléchissante au bas des jambes pour une meilleure visibilité
  • Fermeture à glissière avant dissimulée
  • Poche arrière, poches de genouillère
  • Ourlet réglable
Poids : 350 g/m²
Certifications: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1), EN ISO 11611 (A1+A2, classe 2), EN 1149-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité