La table pour salles propres destinée aux applications intensives est conçue pour des activités rigoureuses. Elle répond aux normes les plus strictes qui s'appliquent aux salles propres. Les bases consistent en des tuyaux pour un nettoyage aisé et une circulation optimale de l'air.
- Il est prévu que des accessoires puissent être ajoutés aux tables au moment de l'achat ou ultérieurement, en cas de besoin
- Les plateaux sont conçus de manière à réduire les vibrations et sont très solides : ils supportent jusqu'à 100 kg
Fabriquée en acier inoxydable 304 poli électrolytiquement et fixations en aluminium anodisé.
Information de livraison: les tables sont livrées emballées à plat ; des instructions de montage facile (temps d'assemblage : 10 minutes) sont fournies. D'autres étagères sont disponibles sur demande.