Chariot de transport pour compteur de particules
Fournisseur: Palbam
SENSORCART SENSORCARTARM PCCS0701 PCCS0902 PCCS0702 PCCS0722
139-0027EA 0 EUR InStock
139-0027 139-0028 139-0587 PALBPCCS0902 PALBPCCS0702 PALBPCCS0722
Chariot de transport pour compteur de particules
Chariots
Ce chariot est spécialement conçu pour transporter les appareils de détection de particules dans un environnement de salle propre. Matériau de fabrication : acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • Conception ergonomique
  • Le système d'amortissement dont est dotée chaque roue protège le détecteur de particules contre les vibrations et les chocs
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité