Pipette rack, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
612-1814EA 242 EUR InStock
612-1814
Pipette rack, SP Bel-Art
Portoirs pour pipettes
This pipette rack made from LDPE supports pipettes horizontally without pressure on fragile tips.
  • Horizontally holds 12 volumetric or graduated pipettes 1 ml and larger
  • There is 21,3 cm between plates with a 1,9 cm diameter carrying bar at the top
  • Supports pipettes longer than 22 cm (8⅝")
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité