Balances industrielles, Valor™ 4000
Fournisseur: Ohaus
611-3708EA 610 EUR InStock
611-3708 611-3709 611-4380 611-4381 611-4382 611-4383 611-4384 611-4385 OHAU30035655 611-4386 611-4387 OHAU30035656 OHAU30035653 OHAU30035654 611-3710 611-3711
Balances industrielles, Valor™ 4000
Balances
Ces balances étanches et compactes ont été conçues pour l'industrie alimentaire. Elles offrent un clavier avec quatre interrupteurs mécaniques, des pieds réglables, une bulle de niveau et un couvercle à ressorts pour protéger le connecteur d'alimentation de la balance contre les infiltrations d'humidité, surtout lors du nettoyage de la balance. Le double affichage LED à l'arrière et à l'avant permet à deux opérateurs de travailler en même temps sur le Valor® 4000.
  • Temps de stabilisation: 0,5 seconde.
  • La conception Flow Thru™ protège les balances des dégâts causés par l'eau, grâce à un système de vidange de l'eau permettant de les garder propres et fonctionnelles.
  • Le capteur infrarouge sans contact situé à l'arrière de la balance permet d'effectuer les opérations de tare.
  • Le clavier en polycarbonate épais résiste aux chocs et aux perforations.
  • Sa conception hygiénique, facile à nettoyer permet de prendre en charge les systèmes certifiés HACCP.
  • Le contrôle de poids utilise un système à LED de type feu tricolore pour guider l'utilisateur.
  • La poignée de transport ainsi que la batterie plomb-acide rechargeable, autorisant jusqu'à 50 h d'utilisation continue, permettent le fonctionnement lors de déplacements.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité