Armoires à commande par thermostat, série TC
Fournisseur: Lovibond Tintometer
132-0959EA 3450 EUR InStock
132-0959 132-0957 132-0958 LOVI2438250-V LOVI2438260-V LOVI2438270-V 132-0955 132-0956 132-0954
Armoires à commande par thermostat, série TC
Incubateurs Incubateurs DBO
La série TC d'armoires à commande par thermostat permet de contrôler la température en continu sur une plage de 2 à 40 °C. Elle est parfaite pour une large gamme d'applications diverses dans les laboratoires en milieu industriel et en recherche. En particulier, elle est idéale pour le stockage à température contrôlée des échantillons ou la détermination de la DBO dans les analyses d'effluents. Les périphériques tels que les agitateurs magnétiques, qui nécessitent une alimentation électrique, peuvent être connectés à des prises incorporées à l'intérieur de l'armoire. Un boîtier amélioré, robuste et isolé et des composants hautement efficaces offrent une efficacité énergétique maximale.
  • Plage de températures 2 à 40 °C, réglable en continu par incréments de 0,1 °C
  • Modèles avec porte en verre : porte en verre isolante dans un cadre en ABS. Éclairage de plafond, commutable séparément
  • Les modèles TC 135 S et TC 140 G peuvent être utilisés pour les applications immergées
  • Clavier anti-éclaboussures, 2 boutons avec rétroaction tactile
  • Refroidissement et chauffage puissants intégrés. Liquide de refroidissement : R134a
Il existe quatre modèles avec portes standard, désignées par S, de 135 à 445 litres (capacité nette), et deux modèles avec des portes en verre, notée G, avec 140 et 255 litres de capacité nette.
Certifications: L'unité de régulation de la température intégrée répond aux exigences de la directive CEM délivrée en tant que norme CEI 61326 : « Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire ».
Attention: * Les dimensions indiquées s'entendent sans plan de travail (dimensions avec le plan de travail: 600×600×819 mm)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité