L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes haute définition et résolution rapide, ZORBAX®
Fournisseur: Agilent
863953-912 866953-912 959758-902 959757-902 959757-302 959759-302 857700-312 859700-302 959757-306 959759-306 959759-901 959759-902 959758-901 858700-912 859700-306 859700-912 959757-301 959757-901 959758-301 959758-302 959758-306 857700-302 857700-306 857700-912 858700-302 858700-306 858700-312 857700-902K 857700-312K 857700-912K 858700-902K 858768-901K
HEWL863953-912EA 849 EUR InStock
HEWL863953-912 HEWL866953-912 HEWL959758-902 HEWL959757-902 554-4349 554-4353 HEWL857700-312 554-4346 554-4350 554-4354 HEWL959759-901 HEWL959759-902 HEWL959758-901 554-4345 554-4347 554-4348 HEWL959757-301 HEWL959757-901 HEWL959758-301 554-4351 554-4352 554-4340 554-4341 554-4342 554-4343 554-4344 HEWL858700-312 HEWL857700-902K HEWL857700-312K HEWL857700-912K HEWL858700-902K HEWL858768-901K
Colonnes haute définition et résolution rapide, ZORBAX®
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont idéales pour des séparations rapides ou haute résolution. Elles offrent plus de flexibilité pour repousser les limites des débits sans compromettre l'efficacité ou la qualité des séparations.
  • Stabilité jusqu'à 1200 bar, pour une compatibilité optimale avec des instruments UHPLC
  • Utiliser les colonnes ZORBAX® Eclipse Plus afin d'atteindre des pics exceptionnellement symétriques qui apportent des résultats fiables
  • Utiliser les colonnes ZORBAX® SB-C18 pour une sélectivité différente et une meilleure stabilité à un pH 1-2
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité