Decontamination spray, Diphoterine
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205210 8205211
LBES8205210EA 153 EUR InStock
LBES8205210 LBES8205211
Decontamination spray, Diphoterine
Matériel de premiers secours Douches
These Diphoterine® solution aerosol sprays are used to wash small chemical splashes. A 100 ml aerosol spray is sufficient to wash the body surface area equal to that of one hand. A 200 ml aerosol spray is sufficient to wash the surface area equal to an arm or a face.
  • To be used within one minute after the splash
  • Must be stored in any area where the risk due to small chemical projections exists
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité