Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™ IF (sans indicateur)
Fournisseur: PanReac AppliChem
A7409.0100 A7409.0500 A7409.1000RF A7409.5000
A7409.0100EA 48.7 EUR InStock
A7409.0100 A7409.0500 A7409.1000RF A7409.5000
Solution de décontamination, DNA-ExitusPlus™ IF (sans indicateur)
Produits nettoyants Décontaminants
Solution de décontamination pour l'élimination de l'ADN et de l'ARN des surfaces.
  • All components are readily not harmful or toxic for humans
  • Doesn't contain aggressive mineral acids or alkaline substances
  • No toxic fumes
  • Contains low concentration of alcohol
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité