Liquid chromatography sorbents, Polyamide 6
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
815620.1 815600.1 815600.5 815610.1 815620.5 815610.5
MANA815620.1EA 436 EUR InStock
MANA815620.1 MANA815600.1 MANA815600.5 MANA815610.1 MANA815620.5 MANA815610.5
Liquid chromatography sorbents, Polyamide 6
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Polyamide 6 adsorbents for column chromatography.
  • Polyamide 6 (ε-polycaprolactam)
  • Chromatographic quality
  • Separation mechanism mainly based on hydrogen bonds
Recommended application: separation of phenolic compounds (e.g., isolation of natural products), carboxylic acids and aromatic nitro compounds.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité