Systèmes d'eau ultrapure, PURELAB® Chorus 1
Fournisseur: ELGA LabWater
LA754 LA755 LA756 PC1ANRXM1 PC1GSCXM1 PC1LSCXM1
171-0854EA 2051.5 EUR InStock
171-0854 171-0855 171-0856 171-0867 171-0868 171-0869
Systèmes d'eau ultrapure, PURELAB® Chorus 1
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Delivering the ultimate in water purity for absolute confidence in your results.
Solutions for Type I ultrapure water.
  • Fully recirculating
  • Advanced PureSure deionisation
  • Cartridge Identification (CID) technology
  • Real-time TOC monitoring
  • Integrated ultrafiltration or microfiltration
  • UV lamp 185/254 nm (full spectrum UV treatment)
Typical applications:
PURELAB® Chorus 1 Life Science: PCR, preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture, IVF, reagents for molecular biology
PURELAB® Chorus 1 Analytical Research: HPLC mobile phase preparation; blanks sample dilution in GC, HPLC, AA, ICP-MS and other advanced analytical techniques
PURELAB® Chorus 1 General Science: electrochemistry, electrophoresis
Typical applications:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité