Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Fournisseur: SciLabware
1141/08 1141/10 1141/12 1141/14
214-0431EA 771 EUR InStock
214-0431 214-0432 214-0433 214-0434
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Ballons Flacons Erlenmeyers
PYREX®, borosilicate glass.
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Flasks are supplied without closures
Ideal for aerobic microbiology and cell culture.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité