Glass tubing, capillary
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
TC/10/3.0 TTC/10/2.0
SMITTC/10/3.0EA 39.9 EUR InStock
SMITTC/10/3.0 SMITTTC/10/2.0
Glass tubing, capillary
Tuyaux Transfer Tubing
Made from Simax glass.
  • Smooth, non-porous, transparent
  • Catalytically indifferent
  • Corrosion resistant (even in exacting operations)
  • Sufficiently homogenous and without presence of heterogenous particles
Capillary tubings are used in such applications as the production of laboratory glassware, industrial apparatus, pilot plant, pipe lines, drainage, decorative glass, solar collectors and light fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité