Safety shoes, lace-up, Athletic Fresco
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
6243854/39 6243854/37 6243854/38 6243854/40 6243854/41 6243854/42 6243854/43 6243854/44 6243854/45 6243854/46 6243854/47
114-6938EA 106 EUR InStock
114-6938 114-6936 114-6937 114-6939 114-6940 114-6941 114-6942 114-6943 114-6944 114-6945 114-6946
Safety shoes, lace-up, Athletic Fresco
Chaussures et bottes
Safety shoes made from suede leather and mesh upper, 3-D lining plus a PU/TPU sole.
  • Breathable, absorbent, fast drying Poromax® 3D lining
  • Shock absorbing PU/TPU sole
  • Metal-free, felxible puncture resistant FLEXIUM ™ midsole with thermal insulation
  • Ultra light 200 Joules Athletic™ metal-free toecap
  • Forefoot and heel reinforcements
Colour: Black/grey.
Certifications: EN ISO 20345:2004; S1P, CI, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité